Få mere at vide
Natriumtetrachlorpalladat(II)hydrat, Premion™ , 99,999 % (metalbasis), Pd 30 % min, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11384988
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11384988 1 g 1g
11374988 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11384988 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 043945.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13820-53-6 | Cl4Na2Pd | 294.20 g/mol
Natriumtetrachlorpalladat anvendes i organmetallisk kemi til fremstilling af phosphinkomplekser af palladium.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13820-53-6
Molekylær formel Cl4Na2Pd
Molekylvægt (g/mol) 294.20
MDL nummer MFCD00003487
InChI nøgle ABKQFSYGIHQQLS-UHFFFAOYSA-J
Synonym sodium tetrachloropalladate ii, disodium tetrachloropalladate, palladium ii sodium chloride, sodiumpalladiumchloride, disodiumpalladiumtetrachloride, sodiumtetrachloropalladate ii, palladiumsodiumchloridetrihydrate, disodiumtetrachloropalladate 2-, tetrachloro-palladate 2-disodium, disodium;tetrachloropalladium 2-
PubChem CID 11000870
IUPAC navn dinatrium;tetrachlorpalladium(2-)
SMIL [Na+].[Na+].Cl[Pd++](Cl)(Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium tetrachloropalladate (II) hydrate
Farve Rød til brun
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 1 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
Lineær formel Na2PdCl4·xH2O (x≈3)
Opløselighedsinformation Soluble in water and ethyl alcohol.
Formel vægt 294.20 (Anhydrous)
Procent renhed 99.999%
Grad Premion
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Pd 30% min
Følsomhed Hygroscopic