Få mere at vide
Sodium tetrachloropalladate(II) hydrate, 99.95% (metals basis), Pd 30%
Artikelnummer. 11331978
Skift visning
Mængde:
2 g
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11331978 2 g 2g
11321978 10 g 10g
11385889 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11331978 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. 011886.04
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13820-53-6 | Cl4Na2Pd | 294.20 g/mol
Natriumtetrachloropalladat bruges som testsalt til Pd-allergiplastertest. Det bruges i kemisk syntese som en katalysator.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 13820-53-6
Molekylær formel Cl4Na2Pd
Molekylvægt (g/mol) 294.20
MDL nummer MFCD00003487
InChI nøgle ABKQFSYGIHQQLS-UHFFFAOYSA-J
Synonym sodium tetrachloropalladate ii, disodium tetrachloropalladate, palladium ii sodium chloride, sodiumpalladiumchloride, disodiumpalladiumtetrachloride, sodiumtetrachloropalladate ii, palladiumsodiumchloridetrihydrate, disodiumtetrachloropalladate 2-, tetrachloro-palladate 2-disodium, disodium;tetrachloropalladium 2-
PubChem CID 11000870
IUPAC navn dinatrium;tetrachlorpalladium(2-)
SMIL [Na+].[Na+].Cl[Pd++](Cl)(Cl)Cl
Specifications
Kemisk navn eller materiale Sodium tetrachloropalladate(II) hydrate
Farve Rød til Brun
Assay Procent Noter (metalbasis)
Lineær formel Na2PdCl4·xH2O (x≈3)
Mængde 2 g
Følsomhed Hygroscopic
Opløselighedsinformation Soluble in water and acetic acid.
Formel vægt 294.20 (Anhydrous)
Procent renhed 99.95%
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Pd 30%
Fysisk form Krystallinsk