Få mere at vide
Sodium tetrachloropalladate(II), approx. 36% Pd
Artikelnummer. 10763581 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10763581 5 g Glasflaske 5g
10241832 1 g Glasflaske 1g
10676212 25 g Glasflaske 25g
3 options
Artikelnummer. 10763581
Brand: Thermo Scientific Acros 195130050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 13820-53-6 | Cl4Na2Pd | 294.20 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13820-53-6
Molekylær formel Cl4Na2Pd
Molekylvægt (g/mol) 294.20
MDL nummer MFCD00003487
InChI nøgle ABKQFSYGIHQQLS-UHFFFAOYSA-J
Synonym sodium tetrachloropalladate ii, disodium tetrachloropalladate, palladium ii sodium chloride, sodiumpalladiumchloride, disodiumpalladiumtetrachloride, sodiumtetrachloropalladate ii, palladiumsodiumchloridetrihydrate, disodiumtetrachloropalladate 2-, tetrachloro-palladate 2-disodium, disodium;tetrachloropalladium 2-
PubChem CID 11000870
SMIL [Na+].[Na+].Cl[Pd++](Cl)(Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium tetrachloropalladate(II)
Navn note ca. 36.4% Pd
Farve Brun til Orange eller Brun-grøn
Fysisk form Powder and Granules, Crystals
Mængde 5 g
Analyseprocentområde 36%
Lineær formel Na2PdCl4
Fieser 05,626; 06,45; 09,207; 16,309; 01,778; 04,365; 05,498; 06,443; 07,274; 15,13; 16,356
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble
IUPAC navn dinatriumtetrachlorpalladiumbis(ylium)
Formel vægt 294.21
Procent renhed ∼36% Pd
Emballage Glasflaske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium tetrachloropalladate(II)
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H290-Kan ætse metaller.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.