Få mere at vide
Natriumtetrachloraurat(III) dihydrat, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium Tetrachloroaurate(III) Dihydrate |
| CAS | 13874-02-7 |
| Molekylær formel | NaAuCl4 .2H2O |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | Sodium tetrachloroaurate(III) Dihydrate |
| InChI formel | InChI=1S/Au.4ClH.Na.2H2O/h;4*1H;;2*1H2/q+3;;;;;+1;;/p-4 |
| SMIL | O.O.[Na+].Cl[Au-](Cl)(Cl)Cl |
| IUPAC navn | natrium; tetrachlorogold(1-); dihydrat |
| Molekylvægt (g/mol) | 397.8 |
| Formel vægt | 395.8529 |