Få mere at vide
Sodium tetrachloroaurate(III) dihydrate, Premion™, 99.99% (metals basis), Au 49-50%
Artikelnummer. 11376518
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11376518 5 g 5g
11366518 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11376518 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 012148.06
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
CAS: 13874-02-7 | AuCl4H4NaO2 | 397.79 g/mol
Det bruges i kemoterapi. Det anvendes som en katalysator ved fjernelse af tert-butyl(dimethyl)silyl (TBS ) beskyttelsesgrupper. Det er selektivt i nærværelse af aromatiske TBS ethere, alifatiske triisopropylsilylethere, alifatiske tert-butyl(diphenyl)silylethere eller sterisk hindrede alifatiske TBS ethere. Med overskydende katalysator, TBS ethere kan også omdannes til 4-methoxybenzylethere eller methylethere i en gryde.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13874-02-7
Molekylær formel AuCl4H4NaO2
Molekylvægt (g/mol) 397.79
MDL nummer MFCD00149162
InChI nøgle OEERDTKOVZFOHF-UHFFFAOYSA-J
Synonym sodium tetrachloroaurate iii dihydrate, sodium;tetrachlorogold 1-;dihydrate, sodiumtetrachloroaurate iii dihydrate, sodium dihydrate tetrachloroaurate
PubChem CID 18949434
SMIL O.O.[Na+].Cl[Au-](Cl)(Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium tetrachloroaurate(III) dihydrate
Smeltepunkt 100°C (decomposition)
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 5 g
Analyseprocentområde 99.99% (metals basis)
Opløselighedsinformation Soluble in water,alcohol and ether.
IUPAC navn natrium;tetrachlorogold(1-);dihydrat
Formel vægt 397.80 (361.77 Anhydrous)
Tæthed 0.8 g/mL
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium tetrachloroaurate(III) dihydrate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium tetrachloroaurate(III) dihydrate