Få mere at vide
Natriumtetrachloraurat(III) dihydrat, Premion™ 99,99% (metalbasis), Au 49-50%
Artikelnummer. 11366518
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11366518 1 g 1g
11376518 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11366518 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 012148.03
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
CAS: 13874-02-7 ∣ AuCl4H4NaO2 ∣ 397,79 g/mol
Den anvendes i kemoterapi. Den anvendes som katalysator til fjernelse af tert-butyl(dimethyl)silyl (TBS) beskyttende grupper. Den er selektiv i nærvær af aromatiske TBS ethere, alifatiske triisopropylsilylethere, alifatiske tert-butyl(diphenyl)silylætere eller sterisk hæmmede alifatiske TBS ætere. Med overskydende katalysator TBS kan ætere også omdannes til 4-methoxybenzylætere eller methylætere i én potte.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13874-02-7
Molekylær formel AuCl4H4NaO2
Molekylvægt (g/mol) 397.79
MDL nummer MFCD00149162
InChI nøgle OEERDTKOVZFOHF-UHFFFAOYSA-J
Synonym sodium tetrachloroaurate iii dihydrate, sodium;tetrachlorogold 1-;dihydrate, sodiumtetrachloroaurate iii dihydrate, sodium dihydrate tetrachloroaurate
PubChem CID 18949434
SMIL O.O.[Na+].Cl[Au-](Cl)(Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium tetrachloroaurate(III) dihydrate
Smeltepunkt 100 °C (dekomponering)
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 1 g
Analyseprocentområde 99,99% (metalbasis)
Tæthed 0.8 g/mL
Opløselighedsinformation Opløselig i vand, alkohol og æter.
IUPAC navn natriumtetrachlorgolduiddihydrat
Formel vægt 397,80 (361,77 Vandfri)
Procent renhed 99.99%
Grad Ubedømt
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium tetrachloroaurate(III) dihydrate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Aurate(1-), tetrachloro-, sodium, dihydrate