Få mere at vide
Natriumtetrachloraurathydrat, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 12614997 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
12614997 5 g Glasflaske 5g
12604997 1 g Glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12614997 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 396270050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 29156-65-8 | AuCl4Na | 361.76 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 29156-65-8
Molekylær formel AuCl4Na
Molekylvægt (g/mol) 361.76
MDL nummer MFCD00149161
InChI nøgle IXPWAPCEBHEFOV-UHFFFAOYSA-J
Synonym sodium tetrachloroaurate iii hydrate, aucl4.na.h2o, sodium tetrachloroaurate 1--water 1/1/1
PubChem CID 18410391
IUPAC navn natrium;tetrachlorogold(1-);hydrat
SMIL [Na+].Cl[Au-](Cl)(Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium tetrachloroaurate hydrate
Farve Brun til gul
Fysisk form Lump/Powder
Mængde 5 g
Analyseprocentområde 48.3 to 50.3% (Au)
Lineær formel NaAuCl4·xH2O
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Formel vægt 361.77
Procent renhed 98%
Emballage Glasflaske
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium tetrachloroaurate hydrate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H290-Kan ætse metaller.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.