Få mere at vide
Natriumtetrachloraurathydrat, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 12604997 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
12604997 1 g Glasflaske 1g
12614997 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12604997 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 396270010
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
CAS: 29156-65-8 | AuCl4Na | 361.76 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 29156-65-8
Molekylær formel AuCl4Na
Molekylvægt (g/mol) 361.76
MDL nummer MFCD00149161
InChI nøgle IXPWAPCEBHEFOV-UHFFFAOYSA-J
Synonym sodium tetrachloroaurate iii hydrate, aucl4.na.h2o, sodium tetrachloroaurate 1--water 1/1/1
PubChem CID 18410391
IUPAC navn natrium;tetrachlorogold(1-);hydrat
SMIL [Na+].Cl[Au-](Cl)(Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium tetrachloroaurate hydrate
Farve Brun til gul
Fysisk form Lump/Powder
Mængde 1 g
Analyseprocentområde 48.3 to 50.3% (Au)
Lineær formel NaAuCl4·xH2O
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Formel vægt 361.77
Procent renhed 98%
Emballage Glasflaske
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium tetrachloroaurate hydrate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H290-Kan ætse metaller.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.