Få mere at vide
Natriumtetrachloraluminat, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11398027
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11398027 25 g 25g
11308037 5 g 5g
11318037 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11398027 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 022375.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7784-16-9 | AlCl4Na | 191.771 g/mol
Natriumtetrachloraluminat bruges som Friedel-Crafts acyleringsmiddel, dehydrerings- og dehydrogeneringsmiddel i organisk syntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7784-16-9
Molekylær formel AlCl4Na
Molekylvægt (g/mol) 191.771
MDL nummer MFCD00050361
InChI nøgle CMLRNXGMTZKKSR-UHFFFAOYSA-J
Synonym sodium tetrachloroaluminate, sodium tetrachloroaluminate 1-, alcl4.na, aluminum sodium chloride, naalcl4, sodium tetrachloroaluminate, anhydrous, powder trace metals basis
PubChem CID 16699350
IUPAC navn natrium;tetrachloraluminium
SMIL [Na+].[Al-](Cl)(Cl)(Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium tetrachloroaluminate
Smeltepunkt 185°C
Farve Gul
Fysisk form Pulver
Mængde 25 g
Opløselighedsinformation Soluble in water
Formel vægt 191.78
Følsomhed Moisture sensitive
Udseende Pale yellow powder
Tæthed 2.01 g/cm3
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium tetrachloroaluminate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1C
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Aluminium sodium tetrachloride