Få mere at vide
Natriumtetrabromopalladat(II), Premion™ , 99,95 % (metalbasis), Pd 22,0 % min. Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11324008
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11324008 5 g 5g
11314008 1 g 1g
11334008 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11324008 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 040407.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 50495-13-1 | Br4Na2Pd | 472.016 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 50495-13-1
Molekylær formel Br4Na2Pd
Molekylvægt (g/mol) 472.016
MDL nummer MFCD00046199
InChI nøgle MPLXAXBUDPGDHC-UHFFFAOYSA-J
Synonym sodium tetrabromopalladate ii, br4pd.2na, disodium tetrabromopalladiumdiuide, sodium tetrabromopalladate ii , premion
PubChem CID 16217381
IUPAC navn dinatrium;tetrabrompalladium(2-)
SMIL [Na+].[Na+].Br[Pd-2](Br)(Br)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium tetrabromopalladate(II)
Fysisk form Pulver
Mængde 5 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
Formel vægt 472.02
Procent renhed 99.95%
Grad Premion
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Pd 22.0% min.