Få mere at vide
Natriumtetrabromoaurat(III)-hydrat, 99,99% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals , Premion™
Artikelnummer. 11334028
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11334028 1 g 1g
11344028 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11334028 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 040428.03
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Natriumtetrabromoaurat(III)-hydrat deltager i fremstillingen af kerne-/legeringsnanopartikler via den lag-for-lag hydrotermiske rute og dets vækstkarakteristika og undersøgelse af optiske egenskaber.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10378-49-1
Molekylær formel AuBr4Na
Molekylvægt (g/mol) 539.57
MDL nummer MFCD00274624
InChI nøgle PMPPMRNISYJZFW-UHFFFAOYSA-J
Synonym sodium tetrabromoaurate iii hydrate, aubr4.na.h2o, gold sodium bromide, naaubr4*xh2o, sodium tetrabromoaurate iii hydrate, premion, sodium tetrabromoaurate 1--water 1/1/1
PubChem CID 71310037
SMIL [Na+].Br[Au-](Br)(Br)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium tetrabromoaurate(III) hydrate
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 1 g
Analyseprocentområde 99.99% (metals basis)
Opløselighedsinformation Soluble in water
IUPAC navn natrium;tetrabromogold(1-);hydrat
Formel vægt 539.59 (Anhydrous)
Lugt Odorless
Udseende Crystalline powder