Få mere at vide
Natriumtetraborat, TRC
Artikelnummer. 30422813
Skift visning
Mængde:
100 g
Artikelnummer. Mængde
30422813 100 g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30422813 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS673095100G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Disodium tetraborate
CAS 1330-43-4
Mængde 100 g
Molekylær formel B4 O7 . 2Na
Synonym Sodium tetraborate, Boron sodium oxide (B4Na2O7) (9CI','ACI), Boric acid (H2B4O7)','disodium salt (8CI), Sodium tetraborate (Na2B4O7) (7CI), Anhydrous borax, Borax glass, DC Dehybor, Dehybor, Ecoboron PRO, Etibor 68, Fireless B, Fireless B Liquid, FR 28, FR 28 (borate), Fused Borax, Granubor, Rasorite 65, Sodium biborate, Sodium borate, Sodium boron oxide (Na2B4O7), Spraybor
InChI formel InChI=1S/B4O7.2Na/c5-1-7-3-9-2(6)10-4(8-1)11-3;;/q-2;2*+1
SMIL [Na+].[Na+].[O-]B1OB2OB([O-])OB(O1)O2
IUPAC navn disodium; 3,7-dioxido-2,4,6,8,9-pentaoxa-1,3,5,7-tetraborabicyclo[3.3.1]nonan
Molekylvægt (g/mol) 201.22
Formel vægt 201.9812