Få mere at vide
Sodium Tetraborate Decahydrate (White Crystals/Molecular Biology), Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10112913
Mængde:
500 g
Emballage:
Glass Bottle
Pakningsstørrelse:
500g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10112913
Brand: Fisher BioReagents BP175500
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 1303-96-4 | B4Na2O7 · 10 H2O
Glass Bottle; 500g
Sodium Borate can be used in the preparation of TBE electrophoresis buffer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium Tetraborate Decahydrate
Smeltepunkt 75°C
CAS 1303-96-4, 1330-43-4
Farve White
pH 9
Fysisk form Powder/Solid
Mængde 500 g
Analyseprocentområde 99.5 to 105.0 %
Molekylær formel B4Na2O7 · 10 H2O
Merck Index 15, 8726
Synonym Borax, Boric Acid, Disodium Salt
Formel vægt 381.36
Procent renhed 99.5 to 105.0%
Grad Molecular Biology
Identifikation Pass Test
Emballage Glass Bottle
Tæthed 1.7300g/cm³
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium tetraborate decahydrate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H360FD-Kan skade forplantningsevnen. Kan skade det ufødte barn.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.