Få mere at vide
Natriumtetraborat Decahydrat, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Borax |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/B4O7.2Na.10H2O/c5-1-7-3-9-2(6)10-4(8-1)11-3;;;;;;;;;;;;/h;;;10*1H2/q-2;2*+1;;;;;;;;;; |
| Formel vægt | 382.0868 |