Få mere at vide
Natriumtetraborat dekahydrat, puriss. p.a. ACS Reagens, Solstice
Artikelnummer. 15663450
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
1 kg
5 kg
25 kg
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
25kg
500g
5kg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15663450 5 kg 5kg
15623450 100 g 100g
15653450 500 g 500g
15633450 1 kg 1kg
15643450 25 kg 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15663450 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 314575KG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2460.00 DKK
    2179.32 DKK / 5kg
    Spare 280.68 DKK
    11% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-02-2027
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Puriss. pa, ACS-reagens, reagens ISO , bufferstof,≥ 99,5 %
  • Ledende i branchen i over 65 år
  • Solstice leverer nu uorganiske reagenser i premium kvalitet over hele verden – med garanteret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1303-96-4
MDL nummer MFCD00149193
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium Tetraborate Decahydrate
Navn note Reag. ISO
Fysisk form Crystals
Mængde 5 kg
Lineær formel Na2B4O7 · 10H2O
FN nummer NONH for all modes of transport
Molekylvægt (g/mol) 381.37
Formel vægt 381,37 g/mol
Procent renhed ≥99.5%
Grad ACS/puriss. pa
Tæthed 1,73 g/ml ved 25 °C
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium tetraborate decahydrate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
Faresætning
  • H360FD-Kan skade forplantningsevnen. Kan skade det ufødte barn.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.