Få mere at vide
Sodium Tetraborate Decahydrate, puriss. pa ACS reagens, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15653450 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
1 kg
5 kg
25 kg
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
25kg
500g
5kg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15653450 500 g 500g
15623450 100 g 100g
15633450 1 kg 1kg
15663450 5 kg 5kg
15643450 25 kg 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15653450 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 31457500G
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Puriss. pa, ACS-reagens, reagens ISO , bufferstof,≥ 99,5 %
  • Ledende branchen i over 65 år
  • Honeywell leverer nu Fluka™ førsteklasses uorganiske reagenser på verdensplan– med sikret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1303-96-4
MDL nummer MFCD00149193
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium Tetraborate Decahydrate
Navn note Reag. ISO
Mængde 500 g
Lineær formel Na2B4O7 · 10H2O
FN nummer NONH for all modes of transport
Formel vægt 381.37g/mol
Procent renhed ≥99.5%
Grad ACS/puriss. pa
Tæthed 1.73g/mL at 25°C
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium tetraborate decahydrate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
Faresætning
  • H360FD-Kan skade forplantningsevnen. Kan skade det ufødte barn.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.