Få mere at vide
Natriumtetraboratdecahydrat, Puriss., opfylder analytiske specifikationer for BP, NF, Ph. Eur., 99,0-103,0%, Solstice
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15631070
Skift visning
Mængde:
2.5 kg
25 kg
6 x 2.5 kg
Emballage:
Papir/polypose
Poly flaske
Pakningsstørrelse:
2.5kg
25kg
Pakke med 6
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15631070 6 x 2.5 kg Poly flaske Pakke med 6
15611070 2.5 kg Poly flaske 2.5kg
15621070 25 kg Papir/polypose 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15631070 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 116256X2.5KG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3760.00 DKK
    3332.73 DKK / Pakke med 6
    Spare 427.27 DKK
    11% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-12-2026
Puriss., opfylder analytiske specifikationer af BP, NF, Ph. EUR, 99,0-103,0 %
  • Ledende i branchen i over 65 år
  • Solstice leverer nu uorganiske reagenser i premium kvalitet over hele verden – med garanteret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1303-96-4
MDL nummer MFCD00149193
Synonym Borax decahydrate, Sodium borate decahydrate
Tekniske data
Kogepunkt 1.575 °C
Kemisk navn eller materiale Sodium tetraborate decahydrate
Navn note Puriss., opfylder den analytiske specifikation fra BP, NF, Ph. Eur., 99.0-103.0%
CAS Max % 100.0000%
Fysisk form Crystalline Powder
Mængde 6 x 2.5 kg
Analyseprocentområde 99 til 103,0%
Lineær formel Na2B4O7 · 10H2O
FN nummer NONH for all modes of transport
Molekylvægt (g/mol) 381.37
Formel vægt 381.37
Procent renhed 99,0 til 103,0 %
Grad puriss.
Emballage Poly flaske
Tæthed 1,73 g/ml ved 25 °C (lit.)