Få mere at vide
Natriumtetraboratdecahydrat, Puriss., opfylder analytiske specifikationer. af BP, NF, Ph. EUR, 99,0-103,0 %, Honeywell Fluka™
Beskrivelse
- Ledende branchen i over 65 år
- Honeywell leverer nu Fluka™ førsteklasses uorganiske reagenser på verdensplan– med sikret konsistens, renhed og nøjagtighed
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium Tetraborate Decahydrate |
| Navn note | Meets analytical specification of Ph. Eur.BP, NF |
| Mængde | 2.5 kg |
| Lineær formel | Na2B4O7 · 10H2O |
| FN nummer | NONH for all modes of transport |
| Formel vægt | 381.37g/mol |
| Procent renhed | 99 to 103.0% |
| Grad | puriss. |
| Emballage | Poly flaske |
| Tæthed | 1.73g/mL at 25°C |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Sodium tetraborate decahydrate
- Fare
- Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
- H360FD-Kan skade forplantningsevnen. Kan skade det ufødte barn.
- P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: Sodium tetraborate decahydrate