Beskrivelse
- Ledende i branchen i over 65 år
- Solstice leverer nu uorganiske reagenser i premium kvalitet over hele verden – med garanteret konsistens, renhed og nøjagtighed
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium tetraborate decahydrate |
| Fysisk form | Solid |
| Mængde | 4 x 2.5 kg |
| Lineær formel | Na2B4O7 · 10H2O |
| FN nummer | NONH for all modes of transport |
| Molekylvægt (g/mol) | 381.37 |
| Formel vægt | 381,37 g/mol |
| Procent renhed | ≥99.5% |
| Grad | ACS |
| Tæthed | 1,73 g/ml ved 25 °C |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Sodium tetraborate decahydrate
- Fare
- Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
- H360FD-Kan skade forplantningsevnen. Kan skade det ufødte barn.
- P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.