Få mere at vide
Natriumtetraborat decahydrat, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15678150 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
500 g
2.5 kg
6 x 500 g
4 x 2.5 kg
Pakningsstørrelse:
2.5kg
25g
500g
Pakke med 4
Pakke med 6
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15678150 2.5 kg 2.5kg
15688150 25 g 25g
15608160 500 g 500g
15618160 6 x 500 g Pakke med 6
15698150 4 x 2.5 kg Pakke med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15678150 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. S96402.5KG
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
ACS reagens,≥ 99,5 %
  • Ledende branchen i over 65 år
  • Honeywell leverer nu Fluka™ førsteklasses uorganiske reagenser på verdensplan– med sikret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1303-96-4
MDL nummer MFCD00149193
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium tetraborate decahydrate
Mængde 2.5 kg
Lineær formel Na2B4O7 · 10H2O
FN nummer NONH for all modes of transport
Formel vægt 381.37g/mol
Procent renhed ≥99.5%
Tæthed 1.73g/mL at 25°C
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium tetraborate decahydrate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
Faresætning
  • H360FD-Kan skade forplantningsevnen. Kan skade det ufødte barn.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.