Få mere at vide
Natriumtetraborat decahydrat, Honeywell Fluka™
Shop alle Honeywell Fluka produkter
Mængde:
25 g
500 g
2.5 kg
6 x 500 g
4 x 2.5 kg
Pakningsstørrelse:
2.5kg
25g
500g
Pakke med 4
Pakke med 6
Beskrivelse
- Ledende branchen i over 65 år
- Honeywell leverer nu Fluka™ førsteklasses uorganiske reagenser på verdensplan– med sikret konsistens, renhed og nøjagtighed
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium tetraborate decahydrate |
| Mængde | 500 g |
| Lineær formel | Na2B4O7 · 10H2O |
| FN nummer | NONH for all modes of transport |
| Formel vægt | 381.37g/mol |
| Procent renhed | ≥99.5% |
| Tæthed | 1.73g/mL at 25°C |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Sodium tetraborate decahydrate
- Fare
- Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
- H360FD-Kan skade forplantningsevnen. Kan skade det ufødte barn.
- P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.