Få mere at vide
Natriumtetraboratdecahydrat, ACS, 99,5-105,0 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15456315
Skift visning
Mængde:
500 g
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15456315 500 g 500g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15456315 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 040114.36
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 1303-96-4 ∣ B4Na2O7·10H2O
Det bruges i vaskemidler, kosmetik og emaljeglasurer. Det bruges ligeledes til fremstilling af bufferopløsninger i biokemi, som en brandhæmmende, svampedræbende forbindelse, i fremstillingen af glasfiber, som et flusmiddel i metallurgi, neutronfangende skjolde til radioaktive kilder, et tekstureringsmiddel i madlavning og som en varsel for andre borforbindelser. Det smeltede boraxbad er nyttigt til carbidbelægningsproces på metaller. Det anvendes som en effektiv metalfri katalysator til Hetero-Michael-reaktioner i et vandigt medium.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium tetraborate decahydrate
Smeltepunkt 75 °C
CAS 1303-96-4
Farve Grå
Fysisk form Pulver
Mængde 500 g
Analyseprocentområde 99.5-105.0%
Molekylær formel B4Na2O7·10H2O
MDL nummer MFCD00149193
Synonym Borax, Sodium borate (tetra) decahydrate
Opløselighedsinformation Opløselig i vand, glycerol og ethanol. Uopløselig i syrer
Molekylvægt (g/mol) 381.36
Formel vægt 381,37 (201,22 Vandfri)
Procent renhed ≥99.5%
Grad ACS
Lugt Lugtfri
Udseende Grå Pulver
Tæthed 1,73 g/cm3 ved 20 °C
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium tetraborate decahydrate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H360FD-Kan skade forplantningsevnen. Kan skade det ufødte barn.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Borax