Få mere at vide
Natriumtetraborat decahydrat, 99+%
Artikelnummer. 11493237
Skift visning
Mængde:
10,000 g
2500 g
500 g
Pakningsstørrelse:
10000g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11493237 500 g 500g
11403247 2500 g 2500g
11413247 10,000 g 10000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11493237 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A16176.36
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 1303-96-4 ∣ B4Na2O7·10H2O
Det bruges i vaskemidler, kosmetik og emaljeglasurer. Det bruges ligeledes til fremstilling af bufferopløsninger i biokemi, som en brandhæmmende, svampedræbende forbindelse, i fremstillingen af glasfiber, som et flusmiddel i metallurgi, neutronfangende skjolde til radioaktive kilder, et tekstureringsmiddel i madlavning og som en varsel for andre borforbindelser. Det smeltede boraxbad er nyttigt til carbidbelægningsproces på metaller. Det anvendes som en effektiv metalfri katalysator til Hetero-Michael-reaktioner i et vandigt medium.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
Det bruges i vaskemidler, kosmetik og emaljeglasurer. Det anvendes ligeledes til at fremstille bufferopløsninger i biokemi, som brandhæmmende, svampebekæmpende forbindelse, ved fremstilling af glasfiber, som flux i metallurgi, neutronfangstskjolde til radioaktive kilder, tekstureringsmiddel i madlavning og som forvarsler for andre borforbindelser. Det smeltede boraksbad er nyttigt til karbidbelægning på metaller. Det anvendes som en effektiv metalfri katalysator for hetero-Michael-reaktioner i et vandig medium.
Opløselighed
Opløselig i vand, glycerol og ethanol. Uopløselig i syrer
Bemærk
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler og stærke syrer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1303-96-4
Molekylær formel B4Na2O7·10H2O
MDL nummer MFCD00149193
Synonym Borax; Sodium borate (tetra) decahydrate
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium tetraborate decahydrate
Smeltepunkt 75 °C
pH 9.24
Fysisk form Krystallinsk pulver og/eller krystaller
Mængde 500 g
Lugt Lugtfri
Tæthed 1.73
Lineær formel Na2B4O7·10H2O
Merck Index 14,8590
Opløselighedsinformation Opløselig i vand, glycerol og ethanol. Uopløselig i syrer
Molekylvægt (g/mol) 381.36
Formel vægt 381,37 (201,22 Vandfri)
Procent renhed ≥99%
Grad Ubedømt
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium tetraborate decahydrate
Signalwort
  • Fare
Gefahrenkategorie
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
Gefahrenhinweis
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H360FD-Kan skade forplantningsevnen. Kan skade det ufødte barn.
Sicherheitshinweis
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: borax
RUO– Kun brug til forskning
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.