Få mere at vide
Natriumtetraborat decahydrat, 99+%
Artikelnummer. 11403247
Skift visning
Mængde:
10,000 g
2500 g
500 g
Pakningsstørrelse:
10000g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11403247 2500 g 2500g
11493237 500 g 500g
11413247 10,000 g 10000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11403247 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A16176.0E
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    701.50 DKK
    630.65 DKK / 2500g
    Spare 70.85 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 1303-96-4 ∣ B4Na2O7·10H2O
Det bruges i vaskemidler, kosmetik og emaljeglasurer. Det bruges ligeledes til fremstilling af bufferopløsninger i biokemi, som en brandhæmmende, svampedræbende forbindelse, i fremstillingen af glasfiber, som et flusmiddel i metallurgi, neutronfangende skjolde til radioaktive kilder, et tekstureringsmiddel i madlavning og som en varsel for andre borforbindelser. Det smeltede boraxbad er nyttigt til carbidbelægningsproces på metaller. Det anvendes som en effektiv metalfri katalysator til Hetero-Michael-reaktioner i et vandigt medium.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det bruges i rengøringsmidler, kosmetik og emaljeglasurer. Det bruges ligeledes til fremstilling af bufferopløsninger i biokemi, som en brandhæmmende, svampedræbende forbindelse, i fremstillingen af glasfiber, som et flusmiddel i metallurgi, neutronfangende skjolde til radioaktive kilder, et tekstureringsmiddel i madlavning og som en varsel for andre borforbindelser. Det smeltede boraxbad er nyttigt til carbidbelægningsproces på metaller. Det anvendes som en effektiv metalfri katalysator til Hetero-Michael-reaktioner i et vandigt medium.
Opløselighed
Opløseligt i vand, glycerol og ethanol. Uopløseligt i
syrer Bemærkninger
Uforeneligt med stærke oxidationsmidler og stærke syrer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1303-96-4
Molekylær formel B4Na2O7·10H2O
MDL nummer MFCD00149193
Synonym Borax; Sodium borate (tetra) decahydrate
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium tetraborate decahydrate
Smeltepunkt 75 °C
pH 9.24
Fysisk form Crystalline Powder and/or Crystals
Mængde 2500 g
Lineær formel Na2B4O7·10H2O
Merck Index 14,8590
Opløselighedsinformation Opløselig i vand, glycerol og ethanol. Uopløselig i syrer
Molekylvægt (g/mol) 381.36
Formel vægt 381,37 (201,22 Vandfri)
Procent renhed ≥99%
Grad Ungraded
Lugt Lugtfri
Tæthed 1.73