Få mere at vide
Sodium tetraborate decahydrate, 99.5%, for analysis
Artikelnummer. 13498448 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 kg
5 kg
10 kg
Emballage:
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
10kg
1kg
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
13498448 10 kg Plast tromle 10kg
10593371 1 kg Plastflaske 1kg
10414225 5 kg Plast tromle 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 13498448 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 205950100
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1303-96-4 | B4Na2O7·10H2O | 381.36 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Biologisk buffer til analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1303-96-4
Molekylær formel B4Na2O7·10H2O
Molekylvægt (g/mol) 381.36
MDL nummer MFCD00149193
Synonym Borax, Sodium borate decahydrate
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium tetraborate decahydrate
Smeltepunkt 75.0°C
Farve Hvid
pH 9 to 9.5 (5% soln. at 20°C)
Fysisk form Fint krystallinsk pulver
Mængde 10 kg
Analyseprocentområde 99.5%
Lineær formel Na2B4O7·10H2O
Fieser 04,461
Merck Index 15,8726
Opløselighedsinformation Solubility in water: 60g/L (20°C). Other solubilities: soluble in glycerol, insoluble in alcohol
Formel vægt 381.36
Procent renhed 99.5%
Grad Analyser
Emballage Plast tromle