Få mere at vide
Natriumtetraborat decahydrat, 99,5 %, til analyse
Artikelnummer. 10593371 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 kg
5 kg
10 kg
Emballage:
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
10kg
1kg
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10593371 1 kg Plastflaske 1kg
10414225 5 kg Plast tromle 5kg
13498448 10 kg Plast tromle 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10593371 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 205950010
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 1303-96-4 | B4Na2O7·10H2O | 381,36 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Biologisk buffer til analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1303-96-4
Molekylær formel B4Na2O7·10H2O
Molekylvægt (g/mol) 381.36
MDL nummer MFCD00149193
Synonym Borax, Sodium borate decahydrate
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium tetraborate decahydrate
Smeltepunkt 75,0 °C
Farve Hvid
pH 9 til 9,5 (5% sol ved 20 °C)
Fysisk form Fint krystallinsk pulver
Mængde 1 kg
Analyseprocentområde 99.5%
Lineær formel Na2B4O7·10H2O
Fieser 04,461
Merck Index 15,8726
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 60 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: opløselig i glycerol, uopløselig i alkohol
Formel vægt 381.36
Procent renhed 99.5%
Grad Analyser
Emballage Plastflaske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium tetraborate decahydrate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H360FD-Kan skade forplantningsevnen. Kan skade det ufødte barn.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.