Få mere at vide
Natriumtetraborat decahydrat, 99,5+%, ACS-reagens
Artikelnummer. 10269370 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
1 kg
2.5 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
2.5kg
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10269370 1 kg Plastflaske -
10577562 25 g Plastflaske 25g
10286843 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10269370 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 419450010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    625.00 DKK
    541.65 DKK / 1kg
    Spare 83.35 DKK
    13% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 1303-96-4 | B4Na2O7·10H2O | 381,36 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1303-96-4
Molekylær formel B4Na2O7·10H2O
Molekylvægt (g/mol) 381.36
MDL nummer MFCD00149193
Synonym Borax, Sodium borate decahydrate
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium tetraborate decahydrate
Smeltepunkt 75,0 °C
Farve Hvid
pH 9,15 til 9,20 (0,01 M opl. ved 25 °C)
Fysisk form Krystallinsk pulver
Mængde 1 kg
Analyseprocentområde 99.5+%
Lineær formel Na2B4O7·10H2O
Fieser 04,461
Merck Index 15, 8726
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 60 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: opløselig i glycerol, uopløselig i alkohol
Formel vægt 381.36
Procent renhed ≥99.5%
Grad ACS-reagens
Emballage Plastflaske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium tetraborate decahydrate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H360FD-Kan skade forplantningsevnen. Kan skade det ufødte barn.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.