Få mere at vide
Natriumtetraborat, vandfrit, Puratronic™, 99,998% (metalbasis)
Artikelnummer. 11387037
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11387037 25 g 25g
11377037 100 g 100g
11367037 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11387037 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 010875.14
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 1330-43-4 | B4Na2O7 | 201,21 g/mol
Natriumtetraborat bruges som co-katalysator til (2,2,6,6-tetramethylpiperidin-1-yl)oxyl og natriumhypochloritoxidation af alkoholer i grønnere og ikke-chlorerede opløsningsmidler. Det fungerer som et reagens til nedbrydning af oxider og silikater ved fusion. Det bruges til at fremstille buffere, som bruges til gelelektroforese af DNA. Det fungerer som en kilde til borat, mikronæringsstofgødning, konserveringsmiddel i konservering, additiv i keramiske slips og glasurer. Det bruges også som forløber for natriumperboratmonohydrat og borsyre. Det finder anvendelse som fluoridafgiftning, neutronabsorber i atomreaktorer og til fremstilling af uudslettelig blæk til dyppepenne.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1330-43-4
Molekylær formel B4Na2O7
Molekylvægt (g/mol) 201.21
MDL nummer MFCD00081185
InChI nøgle NXSVMNYRVBQCMO-UHFFFAOYSA-N
Synonym Borax, anhydrous; Sodium borate (tetra)
IUPAC navn dinatriumbicyclo[3.3.1]tetraboroxan-3,7-bis(ylium)-1,5-diuid-1,5-bis(olat)
SMIL [Na+].[Na+].[O-][B-]12O[B+]O[B-]([O-])(O[B+]O1)O2
Tekniske data
Kogepunkt 1575 °C (dekomponering)
Kemisk navn eller materiale Sodium tetraborate
Smeltepunkt 741 °C
Navn note Vandfri
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 25 g
Lugt Lugtfri
Brydningsindeks 1.501
Følsomhed Hygroskopisk
Assay Procent Noter (metalbasis)
Tæthed 2.367 g/mL
Lineær formel Na2B4O7
Merck Index 14,8590
Opløselighedsinformation Opløselig i vand og glycerol. Let opløselig i ethanol. Uopløselig i syrer.
Formel vægt 201.22
Procent renhed 99.998%
Grad Puratronic