Få mere at vide
Natriumtetraborat, vandret, 99,95% (metalbasis)
Artikelnummer. 11365049
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11365049 25 g 25g
11355049 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11365049 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 087862.14
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 1330-43-4 ∣ B4Na2O7 ∣ 201,21 g/mol
Natriumtetraborat er en nyttig vandfri borax til forskning i proteomik.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1330-43-4
Molekylær formel B4Na2O7
Molekylvægt (g/mol) 201.21
MDL nummer MFCD00081185
InChI nøgle NXSVMNYRVBQCMO-UHFFFAOYSA-N
Synonym Borax
IUPAC navn dinatriumbicyclo[3.3.1]tetraboroxan-3,7-bis(ylium)-1,5-diuid-1,5-bis(olat)
SMIL [Na+].[Na+].[O-][B-]12O[B+]O[B-]([O-])(O[B+]O1)O2
Tekniske data
Kogepunkt 1575 °C (dekomponering)
Kemisk navn eller materiale Sodium tetraborate
Smeltepunkt 741 °C
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 25 g
Lugt Lugtfri
Brydningsindeks 1.501
Følsomhed Hygroskopisk
Analyseprocentområde 99,95 % (metalbasis)
Tæthed 2,637 g/cm3 ved 20 °C
Opløselighedsinformation Langsomt opløseligt i vand (87,9 g/L).
Formel vægt 201.22
Procent renhed 99.95%
Grad Ubedømt