Få mere at vide
Natriumtetraborat, vandret, 99,5% (metalbasis)
Beskrivelse
Natriumtetraborat bruges som co-katalysator til (2,2,6,6-tetramethylpiperidin-1-yl)oxyl og natriumhypochloritoxidation af alkoholer i grønnere og ikke-chlorerede opløsningsmidler. Det fungerer som et reagens til nedbrydning af oxider og silikater ved fusion. Det bruges til at fremstille buffere, som bruges til gelelektroforese af DNA. Det fungerer som en kilde til borat, mikronæringsstofgødning, konserveringsmiddel i konservering, additiv i keramiske slips og glasurer. Det bruges også som forløber for natriumperboratmonohydrat og borsyre. Det finder anvendelse som fluoridafgiftning, neutronabsorber i atomreaktorer og til fremstilling af uudslettelig blæk til dyppepenne.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 1575 °C (dekomponering) |
| Kemisk navn eller materiale | Sodium tetraborate, anhydrous |
| Smeltepunkt | 741 °C |
| Farve | Grøn |
| Fysisk form | Granulat |
| Mængde | 5 kg |
| Lugt | Lugtfri |
| Brydningsindeks | 1.501 |
| Følsomhed | Hygroskopisk |
| Udseende | Hvidt pulver |
| Vis mere |