Få mere at vide
Natriumtetraborat, vandret, 99,5% (metalbasis)
Artikelnummer. 11381659
Skift visning
Mængde:
1 kg
5 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11381659 1 kg 1kg
11391659 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11381659 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 012305.A1
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 1330-43-4 ∣ B4Na2O7 ∣ 201,21 g/mol
Natriumtetraborat bruges som co-katalysator til (2,2,6,6-tetramethylpiperidin-1-yl)oxyl og natriumhypochloritoxidation af alkoholer i grønnere og ikke-chlorerede opløsningsmidler. Det fungerer som et reagens til nedbrydning af oxider og silikater ved fusion. Det bruges til at fremstille buffere, som bruges til gelelektroforese af DNA. Det fungerer som en kilde til borat, mikronæringsstofgødning, konserveringsmiddel i konservering, additiv i keramiske slips og glasurer. Det bruges også som forløber for natriumperboratmonohydrat og borsyre. Det finder anvendelse som fluoridafgiftning, neutronabsorber i atomreaktorer og til fremstilling af uudslettelig blæk til dyppepenne.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1330-43-4
Molekylær formel B4Na2O7
Molekylvægt (g/mol) 201.21
MDL nummer MFCD00081185
InChI nøgle NXSVMNYRVBQCMO-UHFFFAOYSA-N
Synonym Borax, anhydrous, Sodium borate (tetra)
IUPAC navn dinatriumbicyclo[3.3.1]tetraboroxan-3,7-bis(ylium)-1,5-diuid-1,5-bis(olat)
SMIL [Na+].[Na+].[O-][B-]12O[B+]O[B-]([O-])(O[B+]O1)O2
Tekniske data
Kogepunkt 1575 °C (dekomponering)
Kemisk navn eller materiale Sodium tetraborate, anhydrous
Smeltepunkt 741 °C
Farve Grøn
Fysisk form Granulat
Mængde 1 kg
Lugt Lugtfri
Brydningsindeks 1.501
Følsomhed Hygroskopisk
Udseende Hvidt pulver
Damptryk 0 hPa
Analyseprocentområde 99,5 % (metalbasis)
Tæthed 2.367
Opløselighedsinformation Langsomt opløselig i vand Opløselig i vand og glycerol. Let opløselig i ethanol. Uopløselig i syrer.
Formel vægt 201.22
Procent renhed 99.5%
Grad Ubedømt
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium tetraborate, anhydrous
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
Faresætning
  • H360FD-Kan skade forplantningsevnen. Kan skade det ufødte barn.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Borates, tetra, sodium salts, anhydrous