Få mere at vide
Sodium tetraborate, 98%, for analysis, anhydrous
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 1575.0°C |
| Kemisk navn eller materiale | Sodium tetraborate |
| Smeltepunkt | 741.0°C |
| Farve | Orange |
| Fysisk form | Crystalline Powder and/or Crystals |
| Mængde | 100 g |
| Analyseprocentområde | 98% |
| Lineær formel | Na2B4O7 |
| Fieser | 04,461; 15,295 |
| Merck Index | 15,8726 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Sodium tetraborate, anhydrous
- Fare
- Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
- H360FD-Kan skade forplantningsevnen. Kan skade det ufødte barn.
- P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.