Få mere at vide
Beskrivning
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Specifikationer
Specifikationer
| Kogepunkt | 1575.0 °C |
| Kemisk navn eller materiale | Sodium tetraborate |
| Smeltepunkt | 741,0 °C |
| Farve | Orange |
| Fysisk form | Crystalline Powder and/or Crystals |
| Mængde | 2.5 kg |
| Analyseprocentområde | 98% |
| Lineær formel | Na2B4O7 |
| Fieser | 04,461; 15,295 |
| Merck Index | 15,8726 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Sodium tetraborate, anhydrous
- Fare
- Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
- H360FD-Kan skade forplantningsevnen. Kan skade det ufødte barn.
- P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: Disodium tetraborate
RUO– Kun brug til forskning
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?