Få mere at vide
Sodium Testosterone Sulfate, Mikromol™
Artikelnummer. 18080300
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
18080300 25 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18080300 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0323.170025
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Sodium Testosterone Sulfate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium Testosterone Sulfate
CAS 6614-81-9
Analyt- eller komponentnavne Sodium Testosterone Sulfate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C19 H27 O5 S . Na
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym (17β)-17-(Sulfooxy)-androst-4-en-3-one sodium salt (9CI), Testosterone, hydrogen sulfate, sodium salt (6CI,7CI,8CI), Sodium testosterone sulfate, Testosterone sulfate sodium salt
InChI formel InChI=1S/C19H28O5S.Na/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(24-25(21,22)23)19(15,2)10-8-16(14)18;/h11,14-17H,3-10H2,1-2H3,(H,21,22,23);/q;+1/p-1/t14-,15-,16-,17-,18-,19-;/m0./s1
SMIL [Na+].C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)CC[C@]34C)[C@@H]1CC[C@@H]2OS(=O)(=O)[O-]
IUPAC navn sodium;[(8R,9S,10R,13S,14S,17S)-10,13-dimethyl-3-oxo-1,2,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl] sulfate
Molekylvægt (g/mol) 390.47
Mængde 25 mg
Formel vægt 390.1477 g/mol