Få mere at vide
Natriumtert-pentyloxid, 95%
Artikelnummer. 11328146
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11328146 100 g 100g
11318146 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11328146 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L15112.22
 Begrænset vare
På lager
CAS: 14593-46-5 | C5H11NaO | 110,132 g/mol
Natrium-tert-pentyloxid er en effektiv base til alkylering af ketoner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Natrium-tert-pentyloxid er en effektiv base til alkylering af ketoner.
Opløselighed
Reagerer med vand.
Bemærkninger
Luft- og fugtfølsom, gem væk fra luft og vand/fugt. Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14593-46-5
Molekylær formel C5H11NaO
Molekylvægt (g/mol) 110.132
MDL nummer MFCD00064245
InChI nøgle CGRKYEALWSRNJS-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium tert-pentoxide, sodium 2-methylbutan-2-olate, sodium tert-amylate, sodium t-amylate, sodium-t-amylate, unii-51z39py5z8, sodium-tert-pentoxide, sodium tert-amoxide, 2-butanol, 2-methyl-, sodium salt, tert-amyl alcohol sodium salt
PubChem CID 2733478
IUPAC navn natrium;2-methylbutan-2-olat
SMIL CCC(C)(C)[O-].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium tert-pentyloxide
Lugt Lugtfri
Mængde 100 g
FN nummer UN3206
Beilstein 3983987
Følsomhed Luft- og fugtfølsomhed
Opløselighedsinformation Reagerer med vand.
Formel vægt 110.13
Procent renhed 95%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium tert-pentyloxide
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarligt fast stof Kategori 1
  • Selvopvarmende stof Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H228-Brandfarligt fast stof.
  • H251-Selvopvarmende, kan selvantænde.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P235+P410-Opbevares køligt. Beskyttes mod sollys.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium tert-pentyloxide