Få mere at vide
Sodium tert-pentyloxide, 95%
Artikelnummer. 11318146
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11318146 25 g 25g
11328146 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11318146 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L15112.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 14593-46-5 | C5H11NaO | 110.132 g/mol
Natrium-tert-pentyloxid er en effektiv base til alkylering af ketoner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Natrium-tert-pentyloxid er en effektiv base til alkylering af ketoner.
Opløselighed
Reagerer med vand.
Bemærkninger
Luft- og fugtfølsom, gem væk fra luft og vand/fugt. Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14593-46-5
Molekylær formel C5H11NaO
Molekylvægt (g/mol) 110.132
MDL nummer MFCD00064245
InChI nøgle CGRKYEALWSRNJS-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium tert-pentoxide, sodium 2-methylbutan-2-olate, sodium tert-amylate, sodium t-amylate, sodium-t-amylate, unii-51z39py5z8, sodium-tert-pentoxide, sodium tert-amoxide, 2-butanol, 2-methyl-, sodium salt, tert-amyl alcohol sodium salt
PubChem CID 2733478
IUPAC navn natrium;2-methylbutan-2-olat
SMIL CCC(C)(C)[O-].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium tert-pentyloxide
Lugt Odorless
Mængde 25 g
FN nummer UN3206
Beilstein 3983987
Følsomhed Air and moisture sensitive
Opløselighedsinformation Reacts with water.
Formel vægt 110.13
Procent renhed 95%