Få mere at vide
Natriumtert-pentoxid, 30% i 2-MeTHF, AcroSeal™
Artikelnummer. 12654967 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
800 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
800ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12654967 100 mL 100ml
12644967 800 mL 800ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12654967 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 252531000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    665.00 DKK
    641.05 DKK / 100ml
    Spare 23.95 DKK
    3% Slukket
CAS: 14593-46-5 | C5H11NaO | 110,13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium tert-pentoxide
CAS 14593-46-5, 96-47-9
Tæthed 0.9100g/mL
Flammepunkt −11 °C
Molekylær formel C5H11NaO
Lineær formel NaOC(CH3)2C2H5
Mængde 100 mL
Specifik vægtfylde 0.91
Synonym sodium tert-pentoxide, sodium 2-methylbutan-2-olate, sodium tert-amylate, sodium t-amylate, sodium-t-amylate, unii-51z39py5z8, sodium-tert-pentoxide, sodium tert-amoxide, 2-butanol, 2-methyl-, sodium salt, tert-amyl alcohol sodium salt
InChI nøgle CGRKYEALWSRNJS-UHFFFAOYSA-N
SMIL CCC(C)(C)[O-].[Na+]
IUPAC navn natrium;2-methylbutan-2-olat
Molekylvægt (g/mol) 110.13
PubChem CID 2733478
Formel vægt 110.13
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium tert-pentoxide, 30% in 2-MeTHF
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
  • EUH019-Kan danne eksplosive peroxider.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.