Få mere at vide
Sodium tert-pentoxide, 2.5M (30 wt%) solution in THF, AcroSeal™
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
100 mL
800 mL
Emballage:
AcroSeal™ Glass bottle
Pakningsstørrelse:
100ml
800ml
Beskrivelse
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 66°C (1013.0 hPa) |
| Kemisk navn eller materiale | Sodium tert-pentoxide |
| Smeltepunkt | < 5°C |
| Mængde | 100 mL |
| Lineær formel | CH3CH2C(CH3)2ONa |
| Flammepunkt | −21°C |
| Opløselighedsinformation | Solubility in water: reacts |
| Formel vægt | 110.13 |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | 29 to 31% |
| Emballage | AcroSeal™ Glass bottle |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Sodium tert-pentoxide, 30% solution in THF
- Fare
- Carcinogenicitet Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
- EUH019-Kan danne eksplosive peroxider.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.