missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Sodium tert-Butylate, Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 865-48-5 |
| Smeltepunkt | 263°C |
| Molekylær formel | (CH3)3CONa |
| MDL nummer | MFCD00040575 |
| Mængde | 100 g |
| Synonym | Sodium tert-butylate, Sodium-t-butoxide, Sodium tert-butylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 96.1 |
| Grad | Research |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?