Få mere at vide
Natriumtert-butoxid, 99%, ren
Artikelnummer. 10723924 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Glasflaske
Plast tromle
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10723924 500 g Glasflaske 500g
10728362 5 g Glasflaske 5g
10247350 100 g Glasflaske 100g
11905821 2.5 kg Plast tromle 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10723924 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 252555000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1597.04 DKK
    1436.65 DKK / 500g
    Spare 160.39 DKK
    10% Slukket
CAS: 865-48-5 | C4H9NaO | 96,1 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 865-48-5
Molekylær formel C4H9NaO
Molekylvægt (g/mol) 96.1
MDL nummer MFCD00040575
InChI nøgle MFRIHAYPQRLWNB-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium tert-butoxide, sodium 2-methylpropan-2-olate, sodium t-butoxide, sodium-t-butoxide, t-butoxy sodium, tert-butoxysodium, naotbu, tbuona, 2-propanol, 2-methyl-, sodium salt, sodium-tert-butoxide
PubChem CID 23676156
IUPAC navn natrium;2-methylpropan-2-olat
SMIL CC(C)(C)[O-].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium tert-butoxide
Smeltepunkt 180,0 °C
Flammepunkt 12 °C
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Lineær formel NaOC(CH3)3
Mængde 500 g
Fieser 16,55
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: reagerer.
Formel vægt 96.1
Procent renhed 99%
Grad Ren
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium tert-butoxide
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarligt fast stof Kategori 1
  • Selvopvarmende stof Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H251-Selvopvarmende, kan selvantænde.
  • H228-Brandfarligt fast stof.
  • EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.