Få mere at vide
Natrium tert-butoxid, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7024745
Mængde:
100 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2500g
500g
Artikelnummer. 11448797
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A19942.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 865-48-5 | C4H9NaO | 96.105 g/mol
Natrium-tert-butoxid bruges som en stærk base og en ikke-nukleofil base. I organisk syntese tjener det som et mellemprodukt i forskellige reaktioner som kondensation, omlejring og ringåbning. Yderligere finder det anvendelse i agrokemikalier, farmaceutiske produkter, farvestoffer, aromakemikalier, rengøringsmidler og biodiesel. Det fungerer som en katalysator i polymerisations- og isomeriseringsreaktioner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Natrium-tert-butoxid anvendes som en stærk base og en ikke-nukleofil base. I organisk syntese tjener det som et mellemprodukt i forskellige reaktioner som kondensation, omlejring og ringåbning. Yderligere finder det anvendelse i agrokemikalier, farmaceutiske produkter, farvestoffer, aromakemikalier, rengøringsmidler og biodiesel. Det fungerer som en katalysator i polymerisations- og isomeriseringsreaktioner.
Bemærkninger
Luftfølsom og hygroskopisk. Uforeneligt med syrer, reduktionsmidler, oxygen, vand, alkoholer, klorerede opløsningsmidler og halogener.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 865-48-5
Molekylær formel C4H9NaO
Molekylvægt (g/mol) 96.105
MDL nummer MFCD00040575
InChI nøgle MFRIHAYPQRLWNB-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium tert-butoxide, sodium 2-methylpropan-2-olate, sodium t-butoxide, sodium-t-butoxide, t-butoxy sodium, tert-butoxysodium, naotbu, tbuona, 2-propanol, 2-methyl-, sodium salt, sodium-tert-butoxide
PubChem CID 23676156
IUPAC navn natrium;2-methylpropan-2-olat
SMIL CC(C)(C)[O-].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium tert-butoxide
Tæthed 0.785
Lugt Odorless
Lineær formel (CH3)3CONa
Mængde 100 g
FN nummer UN3206
Beilstein 3654215
Følsomhed Air and moisture sensitive
Formel vægt 96.11
Procent renhed 97%
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium tert-butoxide
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarligt fast stof Kategori 1
  • Selvopvarmende stof Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H228-Brandfarligt fast stof.
  • H251-Selvopvarmende, kan selvantænde.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Sodium 2-methylpropan-2-olate