Få mere at vide
Natriumtert-butoxid, 97%
Beskrivelse
Natrium-tert-butoxid bruges som en stærk base og en ikke-nukleofil base. I organisk syntese tjener det som et mellemprodukt i forskellige reaktioner som kondensation, omlejring og ringåbning. Yderligere finder det anvendelse i agrokemikalier, farmaceutiske produkter, farvestoffer, aromakemikalier, rengøringsmidler og biodiesel. Det fungerer som en katalysator i polymerisations- og isomeriseringsreaktioner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Natrium-tert-butoxid anvendes som en stærk base og en ikke-nukleofil base. I organisk syntese tjener det som et mellemprodukt i forskellige reaktioner som kondensation, omlejring og ringåbning. Yderligere finder det anvendelse i agrokemikalier, farmaceutiske produkter, farvestoffer, aromakemikalier, rengøringsmidler og biodiesel. Det fungerer som en katalysator i polymerisations- og isomeriseringsreaktioner.
Bemærkninger
Luftfølsom og hygroskopisk. Uforeneligt med syrer, reduktionsmidler, oxygen, vand, alkoholer, klorerede opløsningsmidler og halogener.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium tert-butoxide |
| Tæthed | 0.785 |
| Lugt | Lugtfri |
| Lineær formel | (CH3)3CONa |
| Mængde | 2500 g |
| FN nummer | UN3206 |
| Beilstein | 3654215 |
| Følsomhed | Luft- og fugtfølsomhed |
| Formel vægt | 96.11 |
| Procent renhed | 97% |