Få mere at vide
Natriumtert-butoxid, 97%
Artikelnummer. 11458797
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11458797 500 g 500g
11448797 100 g 100g
11468797 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11458797 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A19942.36
 Begrænset vare
På lager
CAS: 865-48-5 | C4H9NaO | 96,105 g/mol
Natrium-tert-butoxid bruges som en stærk base og en ikke-nukleofil base. I organisk syntese tjener det som et mellemprodukt i forskellige reaktioner som kondensation, omlejring og ringåbning. Yderligere finder det anvendelse i agrokemikalier, farmaceutiske produkter, farvestoffer, aromakemikalier, rengøringsmidler og biodiesel. Det fungerer som en katalysator i polymerisations- og isomeriseringsreaktioner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Natrium-tert-butoxid anvendes som en stærk base og en ikke-nukleofil base. I organisk syntese tjener det som et mellemprodukt i forskellige reaktioner som kondensation, omlejring og ringåbning. Yderligere finder det anvendelse i agrokemikalier, farmaceutiske produkter, farvestoffer, aromakemikalier, rengøringsmidler og biodiesel. Det fungerer som en katalysator i polymerisations- og isomeriseringsreaktioner.
Bemærkninger
Luftfølsom og hygroskopisk. Uforeneligt med syrer, reduktionsmidler, oxygen, vand, alkoholer, klorerede opløsningsmidler og halogener.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 865-48-5
Molekylær formel C4H9NaO
Molekylvægt (g/mol) 96.105
MDL nummer MFCD00040575
InChI nøgle MFRIHAYPQRLWNB-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium tert-butoxide, sodium 2-methylpropan-2-olate, sodium t-butoxide, sodium-t-butoxide, t-butoxy sodium, tert-butoxysodium, naotbu, tbuona, 2-propanol, 2-methyl-, sodium salt, sodium-tert-butoxide
PubChem CID 23676156
IUPAC navn natrium;2-methylpropan-2-olat
SMIL CC(C)(C)[O-].[Na+]
Spécification
Kemisk navn eller materiale Sodium tert-butoxide
Tæthed 0.785
Lugt Lugtfri
Lineær formel (CH3)3CONa
Mængde 500 g
FN nummer UN3206
Beilstein 3654215
Følsomhed Luft- og fugtfølsomhed
Formel vægt 96.11
Procent renhed 97%
RUO– Kun brug til forskning
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.