Få mere at vide
Natriumtert-butoxid, 97%
Beskrivelse
Natrium-tert-butoxid bruges som en stærk base og en ikke-nukleofil base. I organisk syntese tjener det som et mellemprodukt i forskellige reaktioner som kondensation, omlejring og ringåbning. Yderligere finder det anvendelse i agrokemikalier, farmaceutiske produkter, farvestoffer, aromakemikalier, rengøringsmidler og biodiesel. Det fungerer som en katalysator i polymerisations- og isomeriseringsreaktioner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Natrium-tert-butoxid anvendes som en stærk base og en ikke-nukleofil base. I organisk syntese tjener det som et mellemprodukt i forskellige reaktioner som kondensation, omlejring og ringåbning. Yderligere finder det anvendelse i agrokemikalier, farmaceutiske produkter, farvestoffer, aromakemikalier, rengøringsmidler og biodiesel. Det fungerer som en katalysator i polymerisations- og isomeriseringsreaktioner.
Bemærkninger
Luftfølsom og hygroskopisk. Uforeneligt med syrer, reduktionsmidler, oxygen, vand, alkoholer, klorerede opløsningsmidler og halogener.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium tert-butoxide |
| Tæthed | 0.785 |
| Lugt | Lugtfri |
| Lineær formel | (CH3)3CONa |
| Mængde | 100 g |
| FN nummer | UN3206 |
| Beilstein | 3654215 |
| Følsomhed | Luft- og fugtfølsomhed |
| Formel vægt | 96.11 |
| Procent renhed | 97% |
Sikkerhed og håndtering
- Sodium tert-butoxide
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Brandfarligt fast stof Kategori 1
- Selvopvarmende stof Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- H228-Brandfarligt fast stof.
- H251-Selvopvarmende, kan selvantænde.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Contain: Sodium 2-methylpropan-2-olate