Få mere at vide
Natriumtellurit(IV), 99,5% (metalbasis)
Artikelnummer. 11398918
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11398918 10 g 10g
11308928 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11398918 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 041778.09
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 10102-20-2 | H10Na2O9Te | 327,65 g/mol
Natriumtellurit(IV) fungerer som et mellemprodukt, der bruges til ekstraktion af tellur. Det bruges til at fremstille korrosionsbestandigt galvaniseret nikkel. Det bruges også til at tilføje en blålig belægning til jern, stål og aluminium. Det tjener som vækstmedium for bakterier i mikrobiologi.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10102-20-2
Molekylær formel H10Na2O9Te
Molekylvægt (g/mol) 327.65
MDL nummer MFCD00036141
InChI nøgle OVBVNEXDNNHXIU-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium tellurite, disodium tellurite, sodium tellurate iv, disodium trioxotellurate, unii-0bb57la23y, tellurous acid, disodium salt, sodium tellurite iv, telluric acid h2teo3 , disodium salt, telluric acid, disodium salt
PubChem CID 24935
IUPAC navn dinatrium;tellurit
SMIL O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[O-][Te]([O-])(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium tellurite(IV)
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 10 g
Analyseprocentområde 99.5% (metals basis)
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 221.58
Udseende White powder
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium tellurite(IV)
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
Faresætning
  • H301-Giftig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium tellurite