Få mere at vide
Sodium tellurite(IV), 99.5% (metals basis)
Beschreibung
Natriumtellurit(IV) fungerer som et mellemprodukt, der bruges til ekstraktion af tellur. Det bruges til at fremstille korrosionsbestandigt galvaniseret nikkel. Det bruges også til at tilføje en blålig belægning til jern, stål og aluminium. Det tjener som vækstmedium for bakterier i mikrobiologi.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Spezifikation
Spezifikation
| Kemisk navn eller materiale | Sodium tellurite(IV) |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 50 g |
| Analyseprocentområde | 99.5% (metals basis) |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water. |
| Formel vægt | 221.58 |
| Udseende | White powder |
RUO– Kun brug til forskning
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.