Få mere at vide
Sodium tellurite(IV), 99.5% (metals basis)
Artikelnummer. 11308928
Click to view available options
Mængde:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10g
50g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11308928
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 041778.18
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 10102-20-2 | H10Na2O9Te | 327.65 g/mol
Natriumtellurit(IV) fungerer som et mellemprodukt, der bruges til ekstraktion af tellur. Det bruges til at fremstille korrosionsbestandigt galvaniseret nikkel. Det bruges også til at tilføje en blålig belægning til jern, stål og aluminium. Det tjener som vækstmedium for bakterier i mikrobiologi.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10102-20-2
Molekylær formel H10Na2O9Te
Molekylvægt (g/mol) 327.65
MDL nummer MFCD00036141
InChI nøgle OVBVNEXDNNHXIU-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium tellurite, disodium tellurite, sodium tellurate iv, disodium trioxotellurate, unii-0bb57la23y, tellurous acid, disodium salt, sodium tellurite iv, telluric acid h2teo3 , disodium salt, telluric acid, disodium salt
PubChem CID 24935
IUPAC navn dinatrium;tellurit
SMIL O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[O-][Te]([O-])(=O)=O
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale Sodium tellurite(IV)
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 50 g
Analyseprocentområde 99.5% (metals basis)
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 221.58
Udseende White powder
RUO– Kun brug til forskning
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt