Få mere at vide
Natriumtellurid, 99,9% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15481727
Skift visning
Mængde:
2 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15481727 10 g 10g
15471727 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15481727 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 041777.09
Request Bulk or Custom Format
Sodium telluride, 99.9%, Na2Te, CAS Number-12034-41-2, hydrotelluric acid, sodium salt, disodium telluride, sodium telluride, sodium telluridosodium, 10g, (metals basis), White, 2.90 g/mL, Transport Hazard Class: 4.3; Packing Group: II; Proper Shipping Name: WATER-REACTIVE SOLID, TOXIC, N.O.S. | CAS: 12034-41-2 | Na2Te | 173.58 g/mol
Natriumtellurid bruges som halvleder, som reduktionsmiddel og til fremstilling af organiske tellurforbindelser. Det bruges til reduktion af aromatiske carbonylforbindelser til alkoholer. Det bruges også til fremstilling af pyrrolo[2,3-d]pyrimidiner (7-deaza-9H-puriner) fra aromatiske nitriler. Det bruges til at fremstille nanokrystallinsk zinktellurid.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12034-41-2
Molekylær formel Na2Te
Molekylvægt (g/mol) 173.58
MDL nummer MFCD00053400
InChI nøgle MQRWPMGRGIILKQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium telluride, disodium telluride, sodium telluridosodium, hydrotelluric acid, sodium salt
PubChem CID 82837
IUPAC navn sodiotellanylnatrium
SMIL [Na][Te][Na]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium telluride
Smeltepunkt 953°C
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 10 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
FN nummer UN3134
Opløselighedsinformation Highly soluble in water.
Formel vægt 173.58
Procent renhed 99.9%
Lugt Odorless
Følsomhed Moisture sensitive
Tæthed 2.90 g/mL