Få mere at vide
Natriumtellurid, 99,9% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Natriumtellurid bruges som halvleder, som reduktionsmiddel og til fremstilling af organiske tellurforbindelser. Det bruges til reduktion af aromatiske carbonylforbindelser til alkoholer. Det bruges også til fremstilling af pyrrolo[2,3-d]pyrimidiner (7-deaza-9H-puriner) fra aromatiske nitriler. Det bruges til at fremstille nanokrystallinsk zinktellurid.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium telluride |
| Smeltepunkt | 953°C |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 2 g |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| FN nummer | UN3134 |
| Opløselighedsinformation | Highly soluble in water. |
| Formel vægt | 173.58 |
| Procent renhed | 99.9% |
| Vis mere |