Få mere at vide
Natriumtellurat(VI) hydrering, Te 45% min
Beskrivelse
Natriumtellurit er et mellemprodukt i udvindingen af grundstoffet tellurium; det er et produkt fremstillet fra aodslimer og er en forløber for tellurium. Opløsninger af natriumtellurit anvendes til sorte eller blåsorte belægninger på jern, stål, aluminium og kobber.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium tellurate (VI) hydrate |
| Smeltepunkt | (nedbrydning) |
| Fysisk form | Krystallinsk |
| Mængde | 50 g |
| Merck Index | 14,8686 |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand. |
| IUPAC navn | dinatrium; tellurat |
| Formel vægt | 237,58 (Vandfri) |
| Grad | Ubedømt |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | Te 45% min |