Få mere at vide
Sodium, Technical, Metal Sticks In Liquid Paraffin, SLR, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10559200 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
Emballage:
Amber glass bottle
Pakningsstørrelse:
100g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10559200 100 g Amber glass bottle 100g
1 options
Artikelnummer. 10559200 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. S/1920/48
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Farve Gray
CAS 7440-23-5
Smeltepunkt 98°C
Kogepunkt 883°C
Mængde 100 g
Emballage Amber glass bottle
Form Solid
Molekylær formel Na
MDL nummer MFCD00085307
Synonym natrium, sodium-23, sodio, metal, sodio spanish, liquid alloy, unii-9nez333n27, hsdb 687, unii-23j3bhr95o, ingot
InChI nøgle KEAYESYHFKHZAL-UHFFFAOYSA-N
SMIL [Na]
IUPAC navn sodium
Molekylvægt (g/mol) 22.99
PubChem CID 5360545
ChEBI CHEBI:26708
Formel vægt 23.99g/mol
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium, under mineral oil
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Stoffer, som ved kontakt med vand afgiver brandfarlige gasser Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H260-Ved kontakt med vand udvikles brandfarlige gasser, som kan selvantænde.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P402+P404-Opbevares et tørt sted. Opbevares i en lukket beholder.